3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470470-25G
OR470470-5G
APOSOR470470-25GEA
28400
CZK
APOSOR470470-25G
APOSOR470470-5G
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Vzorec:
C₁₁H₂₂O₅Si Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21641339 CAS číslo: 113794-48-2 |