Tisk…
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470469-25G OR470469-5G
APOSOR470469-25GEA 8170 CZK
APOSOR470469-25G APOSOR470469-5G
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
Vzorec: C₁₅H₃₀O₅Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16251279
CAS číslo: 91424-39-4