Tisk…
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470465-1G OR470465-250MG OR470465-5G
APOSOR470465-1GEA 17130 CZK
APOSOR470465-1G APOSOR470465-250MG APOSOR470465-5G
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384507
CAS číslo: 856990-30-2