Tisk…
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470464-1G OR470464-250MG
APOSOR470464-1GEA 28600 CZK
APOSOR470464-1G APOSOR470464-250MG
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13175745
CAS číslo: 91813-42-2