6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470456-1G
OR470456-5G
APOSOR470456-1GEA
5530
CZK
APOSOR470456-1G
APOSOR470456-5G
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Methoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Vzorec:
C₉H₈N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09954838 CAS číslo: 32618-84-1 |