Tisk…
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470452-1G OR470452-250MG
APOSOR470452-1GEA 15970 CZK
APOSOR470452-1G APOSOR470452-250MG
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,098 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12152571
CAS číslo: 1183047-51-9