Tisk…
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470451-1G OR470451-250MG OR470451-5G
APOSOR470451-1GEA 20300 CZK
APOSOR470451-1G APOSOR470451-250MG APOSOR470451-5G
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Ethyl 4-Boc-2-homomorpholinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21364423
CAS číslo: 1363166-21-5