2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470446-1G
OR470446-5G
APOSOR470446-1GEA
8140
CZK
APOSOR470446-1G
APOSOR470446-5G
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
2-(2-Benzimidazolylamino)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₁₂H₁₁N₅O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03812593 CAS číslo: 42389-40-2 |