Tisk…
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470438-1G OR470438-5G
APOSOR470438-1GEA 11610 CZK
APOSOR470438-1G APOSOR470438-5G
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₆H₂₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115066
CAS číslo: 174855-53-9