α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470430-5G
OR470430-1G
APOSOR470430-5GEA
14680
CZK
APOSOR470430-5G
APOSOR470430-1G
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
α-Cyclopropyl-3-pyridinemethanol
Vzorec:
C₉H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12808142 CAS číslo: 155047-86-2 |