Tisk…
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470428-1G OR470428-250MG
APOSOR470428-1GEA 17130 CZK
APOSOR470428-1G APOSOR470428-250MG
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05150364
CAS číslo: 566198-31-0