Tisk…
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470422-1G OR470422-5G
APOSOR470422-1GEA 8700 CZK
APOSOR470422-1G APOSOR470422-5G
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20491413
CAS číslo: 1346597-46-3