Tisk…
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470420-1G OR470420-5G
APOSOR470420-1GEA 7280 CZK
APOSOR470420-1G APOSOR470420-5G
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
1-Boc-4-(2-pyridyloxy)piperidine
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09861999
CAS číslo: 313490-35-6