3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470403-1G
OR470403-250MG
APOSOR470403-1GEA
28400
CZK
APOSOR470403-1G
APOSOR470403-250MG
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
3-[5-(Hydroxymethyl)-2-pyridyl]benzonitrile
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06410453 CAS číslo: 887974-34-7 |