Tisk…
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470402-1G OR470402-5G
APOSOR470402-1GEA 14220 CZK
APOSOR470402-1G APOSOR470402-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410425
CAS číslo: 887976-58-1