Tisk…
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470391-1G OR470391-5G
APOSOR470391-1GEA 14220 CZK
APOSOR470391-1G APOSOR470391-5G
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410306
CAS číslo: 887974-03-0