Tisk…
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470388-1G OR470388-5G
APOSOR470388-1GEA 11310 CZK
APOSOR470388-1G APOSOR470388-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Vzorec: C₁₄H₂₀ClNO₃
MW: 285,767 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115553
CAS číslo: 886493-66-9