Tisk…
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470387-1G OR470387-250MG
APOSOR470387-1GEA 37690 CZK
APOSOR470387-1G APOSOR470387-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O₄
MW: 272,341 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115494
CAS číslo: 1219331-78-8