Tisk…
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470385-1G OR470385-5G
APOSOR470385-1GEA 14220 CZK
APOSOR470385-1G APOSOR470385-5G
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(3-Chlorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈ClNO
MW: 217,651 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410223
CAS číslo: 887973-60-6