Tisk…
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470379-1G OR470379-5G
APOSOR470379-1GEA 13360 CZK
APOSOR470379-1G APOSOR470379-5G
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410001
CAS číslo: 1136884-55-3