Tisk…
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470375-1G OR470375-5G
APOSOR470375-1GEA 17130 CZK
APOSOR470375-1G APOSOR470375-5G
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410133
CAS číslo: 887981-31-9