Tisk…
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470373-1G OR470373-5G
APOSOR470373-1GEA 11610 CZK
APOSOR470373-1G APOSOR470373-5G
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₇NO₃S
MW: 233,243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410197
CAS číslo: 38401-73-9