Tisk…
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470372-1G OR470372-5G
APOSOR470372-1GEA 15970 CZK
APOSOR470372-1G APOSOR470372-5G
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Vzorec: C₂₂H₂₃NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683144
CAS číslo: 443991-25-1