Tisk…
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470370-1G OR470370-5G
APOSOR470370-1GEA 12770 CZK
APOSOR470370-1G APOSOR470370-5G
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115431
CAS číslo: 898405-24-8