Tisk…
[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470366-1G OR470366-5G OR470366-250MG
APOSOR470366-1GEA 17130 CZK
APOSOR470366-1G APOSOR470366-5G APOSOR470366-250MG
[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
[8-(3-Methylphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methylamine
Vzorec: C₁₆H₂₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410583
CAS číslo: 887978-87-2