Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470365-1G
OR470365-5G
APOSOR470365-1GEA
17390
CZK
APOSOR470365-1G
APOSOR470365-5G
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetate
Vzorec:
C₁₃H₂₃NO₆S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115503 CAS číslo: 1219371-51-3 |