Tisk…
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470361-1G OR470361-5G
APOSOR470361-1GEA 14220 CZK
APOSOR470361-1G APOSOR470361-5G
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Vzorec: C₁₃H₁₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410569
CAS číslo: 887978-40-7