Tisk…
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470358-1G OR470358-5G
APOSOR470358-1GEA 12770 CZK
APOSOR470358-1G APOSOR470358-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Vzorec: C₁₄H₁₉Br₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410623
CAS číslo: 924817-79-8