2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR470340-1G
OR470340-250MG
APOSOR470340-1GEA
28700
CZK
APOSOR470340-1G
APOSOR470340-250MG
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Vzorec:
C₂₂H₂₃NO₆S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683149 CAS číslo: 369402-98-2 |