Tisk…
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470338-1G OR470338-5G
APOSOR470338-1GEA 16830 CZK
APOSOR470338-1G APOSOR470338-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115484
CAS číslo: 898796-17-3