Tisk…
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470337-1G OR470337-5G
APOSOR470337-1GEA 16830 CZK
APOSOR470337-1G APOSOR470337-5G
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₃
MW: 243,258 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410253
CAS číslo: 887973-87-7