Tisk…
1-[8-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470335-1G OR470335-5G
APOSOR470335-1GEA 13920 CZK
APOSOR470335-1G APOSOR470335-5G
1-[8-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
1-[8-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
Vzorec: C₁₇H₂₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410584
CAS číslo: 887978-91-8