Tisk…
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470334-1G OR470334-5G
APOSOR470334-1GEA 17390 CZK
APOSOR470334-1G APOSOR470334-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Vzorec: C₁₃H₂₄BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410600
CAS číslo: 924817-72-1