Tisk…
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470329-1G OR470329-5G
APOSOR470329-1GEA 17390 CZK
APOSOR470329-1G APOSOR470329-5G
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410435
CAS číslo: 887974-37-0