Tisk…
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470323-1G OR470323-5G
APOSOR470323-1GEA 6980 CZK
APOSOR470323-1G APOSOR470323-5G
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09045026
CAS číslo: 892878-60-3