Tisk…
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470320-1G OR470320-5G
APOSOR470320-1GEA 6980 CZK
APOSOR470320-1G APOSOR470320-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈ClNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14659025
CAS číslo: 158579-73-8