Tisk…
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470319-1G OR470319-5G
APOSOR470319-1GEA 7840 CZK
APOSOR470319-1G APOSOR470319-5G
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Hydroxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₅S
MW: 231,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14660388
CAS číslo: 1243391-74-3