Tisk…
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470317-1G OR470317-5G
APOSOR470317-1GEA 6980 CZK
APOSOR470317-1G APOSOR470317-5G
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₄S
MW: 294,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00452520
CAS číslo: 1225713-29-0