Tisk…
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470315-1G OR470315-5G
APOSOR470315-1GEA 6980 CZK
APOSOR470315-1G APOSOR470315-5G
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09049488
CAS číslo: 450368-33-9