Tisk…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470314-1G OR470314-5G
APOSOR470314-1GEA 6980 CZK
APOSOR470314-1G APOSOR470314-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09045384
CAS číslo: 926224-22-8