2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470312-1G
OR470312-5G
APOSOR470312-1GEA
6980
CZK
APOSOR470312-1G
APOSOR470312-5G
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18872285 CAS číslo: 1314406-53-5 |