Tisk…
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470311-1G OR470311-5G
APOSOR470311-1GEA 6980 CZK
APOSOR470311-1G APOSOR470311-5G
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239.655 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09047732
CAS číslo: 926234-00-6