Tisk…
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470310-1G OR470310-5G
APOSOR470310-1GEA 7840 CZK
APOSOR470310-1G APOSOR470310-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09047601
CAS číslo: 926273-18-9