Tisk…
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470309-1G OR470309-5G
APOSOR470309-1GEA 6980 CZK
APOSOR470309-1G APOSOR470309-5G
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09049997
CAS číslo: 926242-52-6