Tisk…
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470308-1G OR470308-5G
APOSOR470308-1GEA 6980 CZK
APOSOR470308-1G APOSOR470308-5G
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14659014
CAS číslo: 1249352-65-5