Tisk…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470306-1G OR470306-5G
APOSOR470306-1GEA 7840 CZK
APOSOR470306-1G APOSOR470306-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03081976
CAS číslo: 543695-30-3