Tisk…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470305-5G OR470305-1G
APOSOR470305-5GEA 20900 CZK
APOSOR470305-5G APOSOR470305-1G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.237 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09046964
CAS číslo: 926249-10-7