Tisk…
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470304-1G OR470304-5G
APOSOR470304-1GEA 6980 CZK
APOSOR470304-1G APOSOR470304-5G
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02767110
CAS číslo: 401462-74-6