Tisk…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470303-1G OR470303-5G
APOSOR470303-1GEA 6980 CZK
APOSOR470303-1G APOSOR470303-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4,5-dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₅
MW: 265.262 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03081977
CAS číslo: 496913-51-0