Tisk…

Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4703-25G OR4703-5G OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA 4770 CZK
APOSOR4703-25G APOSOR4703-5G APOSOR4703-100G
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₃
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052925
CAS číslo: 148490-97-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR